Documenti fondamentali
PHL84216
Glucoraphasatin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Methylthio-3-butenylglucosinolate potassium salt
Scegli un formato
5 MG
CHF 429.00
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 429.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20KNO9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.58
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\SC)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+;/m1./s1
BESKBSFFDYIJJG-TVJNHMDTSA-M
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)