Documenti fondamentali
PHL83907
Schisanhenol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Gomisin K3, Schizanhenol
Scegli un formato
10 MG
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 369.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c2c(cc(c1OC)OC)C[C@H]([C@H](Cc3c2c(c(c(c3)OC)OC)O)C)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-12-8-14-10-16(25-3)21(27-5)20(24)18(14)19-15(9-13(12)2)11-17(26-4)22(28-6)23(19)29-7/h10-13,24H,8-9H2,1-7H3/t12-,13+/m0/s1
FYSHYFPJBONYCQ-QWHCGFSZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)