Documenti fondamentali
PHL83899
Pteryxin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-butenoic acid (2Z)-rel-(9R,10R)-9-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-10-yl ester
Scegli un formato
10 MG
CHF 529.00
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 529.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O[C@H]1C(C)(C)OC(C=CC(C=C2)=C3OC2=O)=C3[C@H]1OC(/C(C)=C\C)=O)=O
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-18-16-14(28-21(4,5)19(18)25-12(3)22)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m1/s1
LYUZYPKZQDYMEE-YRCPKEQFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)