Documenti fondamentali
PHL83872
Macranthoidin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Giganteaside J, Giganteoside J
Scegli un formato
10 MG
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 457.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H96O27
Numero CAS:
Peso molecolare:
1237.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@]1([H])O[C@H]([C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](O)[C@]2([H])O[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]3([H])O[C@@H]4[C@](CO)(C)[C@]5([H])CC[C@@]6(C)[C@]7(C)CC[C@@]8(C(O[C@@H]9O[C@H](CO[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10
InChI
1S/C59H96O27/c1-24-34(64)46(84-49-43(73)40(70)37(67)29(20-61)81-49)45(75)51(79-24)85-47-35(65)27(63)21-77-52(47)83-33-11-12-55(4)31(56(33,5)23-62)10-13-58(7)32(55)9-8-25-26-18-54(2,3)14-16-59(26,17-15-57(25,58)6)53(76)86-50-44(74)41(71)38(68)30(82-50)22-78-48-42(72)39(69)36(66)28(19-60)80-48/h8,24,26-52,60-75H,9-23H2,1-7H3/t24-,26?,27-,28+,29+,30+,31?,32?,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1
VUEGHZSQVJADCO-LDNGJIBLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)