PHL83838
Bacopaside V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]3C(C)(C)[C@@](CC[C@]4(C)[C@]5([H])CC[C@@]6([H])[C@@]4(CO7)C[C@@]87[C@]6([H])[C@@](C)(O)[C@H](C=C(C)C)CO8)([H])[C@]5(C)CC3
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)