Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 451.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
InChI key
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| form solid | form - | form powder | form - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?