Documenti fondamentali
PHL82678
Vanillina
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Aldeide vanillica
Scegli un formato
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
472792
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)