Documenti fondamentali
PHL82665
Tetrahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
Scegli un formato
10 MG
CHF 662.00
CHF 662.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 662.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.41
Beilstein:
3485469
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 662.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
385.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
196.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)