Documenti fondamentali
PHL82599
Mogroside IV
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 431.00
CHF 431.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 431.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H92O24
Numero CAS:
Peso molecolare:
1125.29
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 431.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H](C(O)(C)C)CC[C@H]([C@@H]3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@]([C@@H]6CC[C@@H](C(C6=CC5)(C)C)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)C
InChI
WRPAFPPCKSYACJ-YCEJTGPGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)