Documenti fondamentali
PHL82546
Garcinone C
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3,6,7-Tetrahydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
Scegli un formato
10 MG
CHF 580.00
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 580.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(CCC(C)(O)C)C2=C(C=C1O)OC3=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C23H26O7/c1-11(2)5-6-12-14(24)9-17-19(21(12)27)22(28)18-13(7-8-23(3,4)29)20(26)15(25)10-16(18)30-17/h5,9-10,24-27,29H,6-8H2,1-4H3
HLOCLVMUASBDDP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)