Documenti fondamentali
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
Scegli un formato
10 MG
CHF 840.00
CHF 840.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 840.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Beilstein:
1354525
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 840.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)