PHL80977
Adenosine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
234-236 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)