Documenti
PHL80666
L-Aspartic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.10
Beilstein:
1723530
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)