Documenti fondamentali
PHL80552
Vasicinone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3S)-2,3-Dihydro-3-hydroxypyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
Scegli un formato
10 MG
CHF 717.00
CHF 717.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 717.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Beilstein:
7463808
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 717.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N2C([C@@H](O)CC2)=NC3=CC=CC=C31
InChI
1S/C11H10N2O2/c14-9-5-6-13-10(9)12-8-4-2-1-3-7(8)11(13)15/h1-4,9,14H,5-6H2/t9-/m0/s1
SDIVYZXRQHWCKF-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)