Documenti fondamentali
PHL80142
Acido maleico
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Acido cis-Butenedioico, Acido tosilico
Scegli un formato
100 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 212.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Beilstein:
605762
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)