O7006-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-1
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinonimo/i:
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 1 (RM-1), Oil Reference Standard, AOCS No. 1, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)