N11793
Diphacinone
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-288
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
InChI
1S/C23H16O3.Na/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16;/h1-14,19-20H;/q;+1
YCKTVRYJMHFIRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)