Documenti fondamentali
LMPS070
Polysulfide in light mineral oil
0.0300% (300 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
CHF 167.00
CHF 167.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 167.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 167.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.0300% (300 ppm)
Stringa SMILE
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)