Documenti fondamentali
KRSU09
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0700% (700 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 172.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 172.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.0700% (700 ppm)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)