Key Documents
K08971296
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Sinonimo/i:
Kromasil C18
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
XF1CLD05
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
50 mm × 2.1 mm
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Note legali
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)