Documenti fondamentali
K08971252
Kromasil® Eternity PhenylHexyl HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 30 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
150 mm × 30 mm
Area superficiale
330 m2/g
Gruppo funzionale matrice
phenylhexyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH
2-12
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)