Documenti fondamentali
K08971106
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Guard Cartridge
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for USP L40
Nome Commerciale
Kromasil®
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 mm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
>1000 Å
Compatibilità
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
Tecnica di separazione
chiral
Note legali
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)