Documenti fondamentali
K08970992
Kromasil® Silica HPLC Column
10 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 30 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR60-10-SIL-30X250
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 30 mm
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)