Documenti fondamentali
K08970989
Kromasil® NH2 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 30 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-10-NH2-30X250
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 30 mm
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)