Documenti fondamentali
K08670661
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-5-C18-4.0X250
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)