Documenti fondamentali
IP336LMSUB
Sulfur in light mineral oil, IP 336
Calibration Set B
Scegli un formato
1 KIT
CHF 529.00
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 529.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set B
Blank, 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)