Documenti fondamentali
IP336LMPSF
Polysulfide in light mineral oil, IP 336
Calibration Set F
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Componenti
Kit contains: LMPS140, LMPS150, LMPS160, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200. 100 mL ea
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)