Documenti fondamentali
GOSU08
Sulfur in synthetic diesel
0.0500% (500 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Scegli un formato
100 ML
CHF 172.00
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 172.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.0500% (500 ppm)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)