Documenti fondamentali
G005962
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Its Degradation Fragments on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 25 mM Tris, 1 mM EDTA 10% acetonitrile (8.0 pH); (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 50 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector:
sample: Oligonucleotide (MW 12196) and its degradation fragments
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
life science and biopharma
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)