G005912
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Set 3
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Risultati analitici
Note legali
Analita
Applicazioni
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.