Documenti fondamentali
G005904
HPLC Analysis of Yohimbe Alkaloids on Ascentis® Express F5, HILIC Mode
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 3 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53574-U)
mobile phase: 2 mM ammonium acetate in 10:90 water:acetonitrile, pH to 6.0 with acetic acid
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1100 psi (76 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 275 nm
injection: 2 μL
sample: 100 ug/mL each in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ajmalicine, ≥98.0% (HPLC)
    Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)