G005802
HPLC Analysis of Polar Compounds on Ascentis® Express OH5 (HILIC Mode)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water) pH 6.8
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 965 psi (66.5 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 25:75, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)