Documenti fondamentali
G005700
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of furans as listed in ASTM method 05837-99.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)