G005699
HPLC Analysis of Fluoroquinolone Antibiotics on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 4 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)