Documenti fondamentali
G005661
LC/MS Analysis of Anesthetics on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2320 psi (160 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), SIR, m/z 235, 236, 247
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Lidocaine
    Mepivacaine hydrochloride
    Procainamide hydrochloride
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)