G005654
HPLC Analysis of Atrazine Herbicides on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6.4 unadjusted; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 28% B in 11 min; 28 to 65% B in 5 min; held at 65% B for 4 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 46 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10-25 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
agriculture
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)