Documenti fondamentali
G005411
HPLC Analysis of Epinephrine, Epinastine, and Benzalkonium Chlorides on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XIC m/z 304 & 332 (BAC), 250 (epinastine), 180 (epinephrine)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L ea. in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)