Documenti fondamentali
G005232
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 45 °C (3 min), 20 °C/min to 360 °C (10 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min. constant
injection: 1.0 μL, 100:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
applicazioni
environmental
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    Vedi tutto (17)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)