Documenti fondamentali
G004753
ASTM D5501: GC Analysis of Ethanol Content in E85 Bioethanol on Petrocol® DH 150
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Petrocol DH 150, 150 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24155)
oven: 60 °C (15 min), 30 °C/min to 250 °C (23 min)
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 cm/sec @ 60 °C
injection: 0.5 μL, 150:1 split
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: E85 denatured fuel ethanol
applicazioni
biofuels
Note legali
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)