Documenti fondamentali
G004704
HPLC Analysis of Chlorthalidone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Chlorthalidone, analytical standard
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)