Documenti fondamentali
G004700
HPLC Analysis of Tramadol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Tramadol hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)