Documenti fondamentali
G004699
HPLC Analysis of Phensuximide Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)