Documenti fondamentali
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Hydrobenzoin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)