G004638
HPLC Analysis of Coumachlor Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (75:25, A:B)
flow rate: 0.75 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2.5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)