Key Documents
G004014
GC Analysis of Durability Test of Molded Thermogreen® LB-2 Septum on SLB-5ms
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 115 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 360 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec. @ 115 °C
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design, unpacked
sample: Nonpolar Column Test Mix, each analyte at 500 μg/mL in methylene chloride (47300-U)
applicazioni
general analytical
Note legali
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)