Key Documents
G003699
HPLC Analysis of Propoxyphene and Methadone on Ascentis® Phenyl
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)