G002490
HPLC Analysis of Bilirubin and Biliverdin on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery C18, 10 cm × 2.1 mm I.D., 5 μm particles (569220-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH unadjusted) [B] 90:10, methanol:(100 mM ammonium acetate)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 405 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated (in 50% MeOH, 1% NH4OH)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)