Documenti fondamentali
G001488A
HPLC Analysis of Lysozyme, Myoglobin and Impurities on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15cm × 4.6mm I.D., 5μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (75:25) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (25:75) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 25 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 220 nm
injection: 12 μL in 0.1% TFA
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)