FAP83946
Fusarium toxins in animal feed
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)