Documenti fondamentali
FAP80551
Metals in infant cereal
reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 382.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 382.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)